Principaux documents
PHL80560
Polyphyllin D
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Paridis saponin I, Paris I, Paris saponin I, Paris saponin Pa, Polyphillin D, Polyphyllin I, Saponin Pa
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H70O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
855.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)O[C@H]3CC[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@@H](CC8)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C3)C)CO
InChI
1S/C44H70O16/c1-19-8-13-44(53-18-19)20(2)30-27(60-44)15-26-24-7-6-22-14-23(9-11-42(22,4)25(24)10-12-43(26,30)5)55-41-38(59-39-35(51)33(49)31(47)21(3)54-39)36(52)37(29(17-46)57-41)58-40-34(50)32(48)28(16-45)56-40/h6,19-21,23-41,45-52H,7-18H2,1-5H3/t19-,20+
Clé InChI
LRRDDWMXYOSKIC-IPKCVOQPSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable