PHL80532
(+)-Secoisolariciresinol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
Clé InChI
PUETUDUXMCLALY-HZPDHXFCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)