Principaux documents
PHL80333
Citropten
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5,7-Dimethoxycoumarin, Citropten, Limettin
25 MG
573,00 $
573,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
573,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
573,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
146-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable