PHL80241
Carvacrol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Point d'ébullition
236-237 °C (lit.)
Pf
3-4 °C (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)