Principaux documents
8.20254
Sigma-Aldrich
(+)-Camphene
for synthesis
Synonyme(s) :
(+)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
201-234-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
3.99 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
265 °C
Puissance
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5 (22 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pb
158-159 °C/1013 hPa
Pf
42-45 °C
Température de transition
flash point 26 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C21CC(CC2)C(=C)C1(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Clé InChI
CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (GC, Tricyclene): ≤ 10.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1