N12380
Metalaxyl
analytical standard
Synonyme(s) :
N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alanine methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-1099
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Chaîne SMILES
COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3
Clé InChI
ZQEIXNIJLIKNTD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup