Principaux documents
SYNB262910
Synthware bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, hose size 10 mm
Synonyme(s) :
Synthware B262910
1 EA
111,00 $
111,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
111,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
111,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
top joint: ST/NS29/42
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
B262910
Taille du tuyau
10 mm
Catégories apparentées
Description générale
Synthware bubbler has a small ball joint to prevent mineral oil being sucked back under sudden negative pressure in the system.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.