Principaux documents
K08971330
Kromasil® 4 Column SFC Kit
1 KIT
4 410,00 $
4 410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
4 410,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
4 410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
Note de bas de page
4 Column Kit includes one each of the following columns.
K08971322 - Kromasil 2.5 micron Silica SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971324 - Kromasil 2.5 micron Diol SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971326 - Kromasil 2.5 micron CN SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971328 - Kromasil 2.5 micron 2EP SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable