Principaux documents
G006081
GC Analysis of Cold Pressed Lemon Essential Oil on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Paramètres du test
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 75 °C (4 min), then 4 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Cold Pressed Lemon Oil, (Sigma), neat
Application(s)
flavors and fragrances
Informations légales
Colonne analytique
Étalon