Principaux documents
ES5304
GreenSep Nitro SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
GreenSep
Fabricant/nom de marque
ES Industries 135191-GS-NO2
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
nitro phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
supercritical fluid (SFC)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
GreenSep is a trademark of ES Industries