The concentration is in methylene chloride: methanol (1:1).
861291
PAH Mix 3
certified reference material, in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
185,00 $
About This Item
185,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Description
Separate Source
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Les clients ont également consulté
-
What is the concentration of this PAH mix 3 (861291)