EMB2154
Protein (Nitrogen)
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Fabricant/nom de marque
Elemental Microanalysis Limited
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Elemental Analysis: Nitrogen
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable