The concentration of the protein is determined by UV spectrophotometry with an extinction coefficient (E1%) of 6.67 at 280 nm.
P0834
Standard protéique
liquid, 2 mg protein/ml
Synonyme(s) :
Albumine sérique, standard protéique
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
ELISA: suitable
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Application
Conditionnement
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
-
Can I confirm the extinction coefficient of P0834 is 0.67(mg/mL)-1cm-1 at 280nm please?