Documents
CRM78340
Supelco
1-Octene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Numéro Beilstein :
1734497
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
36 mmHg ( 38 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
446 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
3.9 %
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
Point d'ébullition
122-123 °C (lit.)
Pf
−101 °C (lit.)
Densité
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Clé InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)