CRM78329
β,β,3-Trimethylbenzenepropanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol, 3-(2,2-Dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=CC=CC(CC(C)(C)CO)=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10-5-4-6-11(7-10)8-12(2,3)9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3
Clé InChI
FYMOBFDUZIDKMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup