CRM77248
Methyl cedryl ketone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
270,00 $
About This Item
270,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
pb
272 °C (lit.)
Densité
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H]2C(C)(C)[C@@H]3C[C@]12CC(C(C)=O)=C3C
InChI
1S/C17H26O/c1-10-6-7-15-16(4,5)14-9-17(10,15)8-13(11(14)2)12(3)18/h10,14-15H,6-9H2,1-5H3/t10-,14-,15-,17-/m1/s1
Clé InChI
YBUIAJZFOGJGLJ-GWBBYGMBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C