Principaux documents
CRM78266
Supelco
Isovaleric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Beilstein:
1098522
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.38 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
824 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
pb
175-177 °C (lit.)
Pf
−29 °C (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Clé InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup