CRM46300
Aflatoxin mix
certified reference material, in benzene:acetonitrile (98:2 ; varied conc.), ampule of 5 × 1 mL
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 5 × 1 mL
Concentration
in benzene:acetonitrile (98:2 ; varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
multi-component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F
Point d'éclair (°C)
-11 °C
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?