CRM46286
Flurtamone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
5-(Methylamino)-2-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-furanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
Limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNC1=C(C(=O)C(O1)c2ccccc2)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H14F3NO2/c1-22-17-14(12-8-5-9-13(10-12)18(19,20)21)15(23)16(24-17)11-6-3-2-4-7-11/h2-10,16,22H,1H3
Clé InChI
NYRMIJKDBAQCHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable