CRM45544
Jodfenphos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
115,00 $
About This Item
115,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COP(=S)(OC)Oc1cc(Cl)c(I)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2IO3PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-4-5(9)7(11)3-6(8)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
LFVLUOAHQIVABZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable