CRM40184
Lilial solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Synonyme(s) :
(±)-2-Methyl-3-(4-tert-butylphenyl)propanal, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propanal, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, 2-[(4-tert-Butylphenyl)methyl]propanal, 4-(1,1-Dimethylethyl)-α-methylbenzenepropanal
162,00 $
About This Item
162,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=CC(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Clé InChI
SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup