Principaux documents
CRM37051
Supelco
Pyribencarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Methyl {2-chloro-5-[(1E)-1-(6-methyl-2-pyridylmethoxyimino)ethyl]benzyl}carbamate
25 MG
106,00 $
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
106,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H20ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)NCc1cc(ccc1Cl)\C(C)=N\OCc2cccc(C)n2
InChI
1S/C18H20ClN3O3/c1-12-5-4-6-16(21-12)11-25-22-13(2)14-7-8-17(19)15(9-14)10-20-18(23)24-3/h4-9H,10-11H2,1-3H3,(H,20,23)/b22-13+
Clé InChI
CRFYLQMIDWBKRT-LPYMAVHISA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Environmental
Pyribencarb is a fungicide used against a wide range of plant pathogenic fungi on glasshouse crops including cucumber, eggplants and kidney bean. It is not in the European Union (EU) pesticide database nor is it approved in the UK. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable