Principaux documents
Cartouche LpDNPH S10
S10
Synonyme(s) :
Tuyau de cartouche LpDNPH S10
About This Item
Code UNSPSC :
41104925
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 × 10 ea (21026-U)
Application(s)
environmental
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Du fait de sa conception, la cartouche S10 est facile à utiliser aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire. Des adaptateurs réutilisables sont disponibles pour relier la cartouche à la pompe d'échantillonnage. Grâce au réservoir intégré, il n'est pas nécessaire de fixer une seringue pour l'extraction/élution de l'échantillon.