BP581
Gliquidone sulfonamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-[2-(3,4-Dihydro-7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]benzenesulfonamide
356,00 $
About This Item
356,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gliquidone
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)CCN2C(=O)C(c3c(cc(cc3)OC)C2=O)(C)C
InChI
1S/C20H22N2O5S/c1-20(2)17-9-6-14(27-3)12-16(17)18(23)22(19(20)24)11-10-13-4-7-15(8-5-13)28(21,25)26/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3,(H2,21,25,26)
Clé InChI
YJHGEYXLMLMFCF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable