BP220
Meclozine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Meclizine dihydrochloride, 1-([4-Chlorophenyl]phenylmethyl)-4-([3-methylphenyl]methyl)piperazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
meclozine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cc1cccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1
InChI
1S/C25H27ClN2.ClH/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;1H
Clé InChI
GJNMJOHYRWHJQB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)