Principaux documents
96607
Supelco
2-Phenylindole
analytical standard
Synonyme(s) :
NSC 15776, Stabilizer I
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥ 98.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
pb
250 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
188-190 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)-c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13(12)15-14/h1-10,15H
Clé InChI
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Organic light emitting diodes (OLEDs)
  • Anti inflammatory agents
  • Potential cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors
  • Agents for cancer and malaria therapy
  • Antifungal and antibacterial agents
  • Fluorescent probes
Reactant in:
  • Difluorohydroxylation reactions†
  • Mannich-type reactions†
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable