Documents
95929
Supelco
N,N′-Diphenylthiourea
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Diphenylsulfourea, Thiocarbanilide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5NH)2CS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.31
Numéro Beilstein :
644277
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
152-155 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
Clé InChI
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)