Documents
94539
Supelco
Acide kynurénique
analytical standard
Synonyme(s) :
Acide 4-hydroxyquinoline-2-carboxylique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro Beilstein :
147451
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)