Principaux documents
93884
Supelco
2-Amino-5-methylphenol
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 6-Amino-m-cresol
100 MG
82,50 $
82,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
82,50 $
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Beilstein:
386144
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
82,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
159-162 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(N)c(O)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
Clé InChI
HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable