Principaux documents
821962
TSKgel® DNA-STAT (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Synonyme(s) :
TSKgel® DNA-STAT HPLC Column
1 EA
1 990,00 $
1 990,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 990,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
1 990,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® DNA-STAT HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L23
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 21962
Paramètres
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
0.3-0.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
150 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
5 μm
pH de fonctionnement
3-10
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
TSKgel DNA-STAT columns are packed with 5μm hydrophilic non-porous resin particles of which the surface consists of an open access network of multi-layered anion exchange groups. The innovative bonding chemistry, combined with a relatively large particle size, results in a respectable loading capacity, low operating pressure and rapid analysis. Applications for the TSKgel DNA-STAT columns include the separation of: DNA fragments, nucleic acids and nucleotides.
Forme physique
Shipped in DI water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation