Principaux documents
82027-U
Hamilton® PRP-X200 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
1 EA
1 300,00 $
1 300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 300,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Hamilton PRP-X200 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L22
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.1 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
The Hamilton PRP-X200, cation exchange columns are used in the separation of inorganic and organic, mono or divalent cations.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable