Principaux documents
HAM79433
Supelco
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.1 mm
Synonyme(s) :
Anion Exchange Column
1 EA
1 150,00 $
1 150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 150,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Hamilton® HPLC anion exchange column, PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm
Matériaux
PSDVB/Trimethylammonium packing
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
5000 psi pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
D.I. × L
4.1 mm × 250 mm
Matrice
polymeric
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
pH
1-13
Technique de séparation
anion exchange
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2