Principaux documents
818760
TSKgel® Ether-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, ether phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column
1 EA
1 900,00 $
1 900,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 900,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
1 900,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18760
Paramètres
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
6 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 2 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
ether phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
Among the TSKgel HIC columns, TSKgel Ether-5PW has intermediate hydrophobity. It is an excellent choice for separating hydrophobic molecules such as membrane proteins or monoclonal antibodies such as IgG or IgM. Featuring a 1000 A pore size in a polymethacrylate base material, the Ether-5PW column is stable in either acid or caustic cleaning regimens and provides excellent access to larger molecules with low diffusion coefficients.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation