818393
TSKgel® GMHHR-H(S) HT (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
TSKgel® GPC Columns for Applications up to 140° C
4 160,00 $
About This Item
4 160,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® GMHHR-H(S) HT HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18393
Paramètres
140 °C temperature
2.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
mixed
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde