818074
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
phase amine-activated, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Description
Adsorption Capacity (> 80 g/L IgG (static); >70 g/L IgG (dynamic at 5 min. residence time))
Clean in Place (CIP) (0.1 M NaOH)
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18074
Ampleur du marquage
100 μmol/mL±30 ligand density
Paramètres
pressure (max. 3 bar)
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Groupe de la matrice active
amine, primary
amine-activated phase
Taille des particules
65 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH
2-13
Technique de séparation
anion exchange
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup