816260
TSKgel® Phenyl-5PW RP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, phenyl phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® Phenyl-5PW RP HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh Phenyl-5PW, 16260
Ampleur du marquage
1 meq/mL ligand density (estimate)
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
30 bar max. pressure
4-60 °C temperature
8 mL/min flow rate
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 21.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Forme physique
Informations légales