Documents
814461
TSKgel® Amide-80 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, carbamoyl phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 7.5 cm x 21.5 mm ID, 10 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne TSKgel® G-Oligo-PW GFC, phase carbamoyl, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L68
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14461
Paramètres
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 21.5 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
carbamoyl phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Description générale
Guard Column for 21.5mmID TSKgel Amide-80 column, 5μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forme physique
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonne analytique