Principaux documents
807455
TOYOPEARL® HW-50S Bulk Media
matrix hydroxylated methacrylate, bottle of 250 mL, 20-40 μm
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® HW-50 Size Exclusion Media
250 ML
1 180,00 $
1 180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 ML
1 180,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161501
1 180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
HW-50S
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 250 mL
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylate
Groupe de la matrice active
polymer phase
Taille des particules
20-40 μm
Dimension de pores
500-20,000 Da MW range
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Toyopearl HW-50 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography of proteins between 500-80,000 Da.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1