807163
TSKgel® DEAE-SW (10 µm) HPLC Columnss
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion H2PO4-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 07163
Paramètres
0-100% organic solvent
0.05-0.1 M salt concentration (starting buffer)
0.2-0.5 M salt concentration (final buffer)
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
200 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
10 μm
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Forme physique
Informations légales