Principaux documents
807162
TSKgel® CM-3SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, carboxymethyl phase
Synonyme(s) :
TSKgel® CM-SW Columns
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
TSKgel® CM-3SW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh CM-3SW, 07162
Paramètres
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
20 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
carboxymethyl phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
250 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
TSKgel CM-3SW columns are packed with 5 micron, high efficiency, spherical silica beads which are surface modified with a weak cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. They have a larger pore size than the TSKgel CM-2SW columns.
Forme physique
Shipped in methanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonne de garde