Principaux documents
77833
Supelco
4-Nitro-o-phenylenediamine
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Diamino-4-nitrobenzene
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Beilstein:
608106
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
199-201 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
Clé InChI
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable