Principaux documents
72663
Supelco
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
analytical standard
100 MG
69,80 $
69,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
69,80 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OH)COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
69,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
95-98 °C
96-98 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
Clé InChI
OMWSZDODENFLSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable