Principaux documents
64800-U
Stylo de marquage sur verre
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Conditionnement
pkg of 1
Description générale
Ecrit sur presque toutes les surfaces, même le verre, sans s′effacer ou faire des bavures. Ce marqueur à pointe fine (0.33 mm) emploie une encre noire permanente à base d′huile, résistante à l′eau, à la décoloration et aux coulures.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable