Principaux documents
64756
Supelco
Colonne en verre de spécialité
glass coarse frit, PTFE stopcock, inlet joint: SJ, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Synonyme(s) :
COLONNE LC 300MM X 10.5MM DI AVEC ROBINET A FRITTE & JOINT D’ENTREE
1 EA
218,00 $
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
218,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE stopcock
glass coarse frit
Niveau de qualité
Joint
joint: SJ inlet
Technique(s)
LPLC: suitable
Colonne, L × D.E. × D.I.
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Compatibilité
for use with US EPA Protocol
Caractéristiques et avantages
Décrites dans kes protocoles US EPA - remplissez ces colonnes avec les adsorbants appropriés pour la purification ou le séchage des échantillons environnementaux dans les analyses de pesticides ou de polluants prioritaires.