14056-U
Supelpak™-2SVM polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 500g
Synonyme(s) :
stopcock (2-way), luer lock, polycarbonate/acetal
3 130,00 $
About This Item
3 130,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Supelpak™-2SVM, pkg of 500 g
Agence
suitable for EPA OTM-45
Forme
beads
Conditionnement
pkg of 500 g
Technique(s)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Superficie
~300 m2/g
Matrice
Styrene-Divinyl-benzene
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-60 mesh
Dimension de pores
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Application(s)
PFAS testing
environmental
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
La chromatographie liquide basse pression (LPLC) utilise une pompe de faible pression pour pousser une phase mobile dans une colonne.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.