Principaux documents
64748
Supelco
Colonne en verre de spécialité
reservoir design
, column L × O.D. × I.D. 200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
Synonyme(s) :
Colonne de séchage avec réservoir, 200mm x 7mm DI x 9mm DE, 280mm hors tout.
1 EA
103,00 $
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
103,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
LPLC: suitable
Colonne, L × D.E. × D.I.
200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
Compatibilité
for use with US EPA Protocol
Caractéristiques et avantages
Décrites dans kes protocoles US EPA - remplissez ces colonnes avec les adsorbants appropriés pour la purification ou le séchage des échantillons environnementaux dans les analyses de pesticides ou de polluants prioritaires.