59211
SUPELCOSIL™ LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
COLONNE HPLC MTO-SUPELCOSIL™ LC-DP 5UM 10CMX4.6MM
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonnes HPLC SUPELCOSIL™ LC-DP, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L11
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL™
Ampleur du marquage
6% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 2.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Colonne de garde
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?