Principaux documents
59187
Supelco
SUPELCOSIL LC-PAH (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-PAH, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Agence
suitable for USP L1
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 3 mm
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les colonnes SUPELCOSIL LC-PAH sont spécialement conçues pour l′analyse des HAP polluants prioritaires cités dans la méthode 610 de l′EPA américaine. Les colonnes de diamètre interne 3,0mm ou 2,1mm permettent de diminuer la consommation de solvants et d′améliorer la sensibilité de l′analyse lorsque le volume de l′échantillon est limité. Nos colonnes de 3 microns possèdent la résistance des silices poreuses, tout en réalisant des analyses très rapides, avec une grande efficacité. Elles peuvent remplacer de façon très avantageuse, du point de vue du coût comme de celui des performances, les silices non poreuses de 1,5 microns
.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ana Ballesteros-Gómez et al.
Analytical chemistry, 81(21), 9012-9020 (2009-09-30)
In this work, magnetic nanoparticles (MNPs) coated with hemimicelles of alkyl (C(10)-C(18)) carboxylates, which have traditionally been used to prepare ferrofluids for technological applications, were used for the first time to extract organic contaminants from environmental water samples. The nanoparticles
S Moret et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung, 201(4), 322-326 (1995-10-01)
This paper proposes a simple HPLC method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water, wine and beer. Samples were purified by PAH collection in solid-phase extraction (SPE) and analysed by reversed-phase HPLC (Supelcosil LC-PAH column from Supelco).