Principaux documents
59165
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
Colonne de CLHP SUPELCOSIL LC-18, 5 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 4 mm
Agence
suitable for USP L1
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
11.0% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 4 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Une phase alkyle hydrophobe d′utilisation générale très rétentive qui donne de bonnes symétries de pics pour une grande variété de composés.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable