58979
SUPELCOSIL™ LC-CN (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
803,00 $
About This Item
803,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL™ LC-CN, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L10
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL™
Ampleur du marquage
4% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3.3 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable